Läs mer
1-acetylpiperidin-4-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603043
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10603043 250 mg 250mg
10773843 1 g 1g
10472464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10603043 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04588CB
Request Bulk or Custom Format
Chemische Identifikatoren
CAS 25503-91-7
Molekylformel C8H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 152.20
MDL-nummer MFCD00221055
InChI-nyckel NFDGRMQIOHRQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-acetyl-4-cyanopiperidine, 1-acetyl-isonipecotonitrile, 4-piperidinecarbonitrile,1-acetyl, 1-ethanoylpiperidine-4-carbonitrile
PubChem CID 2756286
IUPAC-namn 1-acetylpiperidin-4-karbonitril
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperidine-4-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152.2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.