Läs mer
1-acetylpiperidin-4-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10773843
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10773843 1 g 1g
10603043 250 mg 250mg
10472464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10773843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04588DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 25503-91-7
Molekylformel C8H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 152.20
MDL-nummer MFCD00221055
InChI-nyckel NFDGRMQIOHRQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-acetyl-4-cyanopiperidine, 1-acetyl-isonipecotonitrile, 4-piperidinecarbonitrile,1-acetyl, 1-ethanoylpiperidine-4-carbonitrile
PubChem CID 2756286
IUPAC-namn 1-acetylpiperidin-4-karbonitril
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperidine-4-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.2