Läs mer
1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride, 97%, may contain up to ca 1M free HCl
Produktkod. 11304995
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304995 1 g 1g
11314995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18426.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59084-16-1 | C8H12ClNO2 | 189.639 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59084-16-1
Molekylformel C8H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 189.639
MDL-nummer MFCD02094017
InChI-nyckel OHCPVLJEAHBMEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotoyl chloride, 1-acetyl-4-piperidinecarbonyl chloride, 1-acetyl isonipecotoyl chloride, acmc-20aoys, acetylisonipecotoyl chloride, 1acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotyl chloride, ksc274a6b, n-acetyl isonipecotoyl chloride
PubChem CID 100950
IUPAC-namn 1-acetylpiperidin-4-karbonylklorid
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride
Namnnotering may contain up to ≈1M free HCl
Smältpunkt 131°C to 133°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 389571
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 189.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.