Läs mer
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid, 98+%
Produktkod. 11437477
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437477 5 g 5g
11447477 25 g 25g
11457477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15606.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25503-90-6 | C8H12NO3 | 170.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25503-90-6
Molekylformel C8H12NO3
Molekylvikt (g/mol) 170.19
MDL-nummer MFCD00023706
InChI-nyckel WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
PubChem CID 117255
IUPAC-namn 1-acetylpiperidin-4-karboxylsyra
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Smältpunkt 180°C to 184°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 389577
Formel vikt 171.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.