Läs mer
1-acetylpyren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453247
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453247 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 15453247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22483.88
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3264-21-9 | C18H12O | 244.293 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Smältpunkt 86 °C till 89 °C
Molekylformel C18H12O
MDL-nummer MFCD00021663
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
InChI-nyckel KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC-namn 1-pyren-1-yletanon
Molekylvikt (g/mol) 244.293
PubChem CID 96251
Formel vikt 244.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.