Läs mer
1-acetylpyren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15177432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15177432 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 15177432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449300050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 3264-21-9 | C18H12O | 244,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Smältpunkt 86,0 °C till 89,0 °C
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H12O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC-namn 1-pyren-1-yletanon
Molekylvikt (g/mol) 244.29
PubChem CID 96251
Formel vikt 244.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.