Läs mer
1-(Adamantan-1-yl)-3-(prop-2-enoyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Adamantan-1-yl)-3-(prop-2-enoyl)urea |
| CAS | 852399-58-7 |
| Molekylformel | C14H20N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-2-12(17)15-13(18)16-14-6-9-3-10(7-14)5-11(4-9)8-14/h2,9-11H,1,3-8H2,(H2,15,16,17,18) |
| LEDER | C=CC(=O)NC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | N-(1-adamantylcarbamoyl)prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vikt | 248.1525 |