Läs mer
1-Adamantanamine, 98%
Beskrivning
1-Adamantanamin fungerar som en katalysator i enantioselektiv strecker-reaktion av fosfinoyliminer. Det är också användbart för att göra adamantanderivat, dvs amantadinhydroklorid. Det används i läkemedelsindustrin som antiviralt och antiparkinsonläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Adamantanamin fungerar som en katalysator i enantioselektiv strecker-reaktion av fosfinoyliminer. Det är också användbart för att göra adamantanderivat, dvs amantadinhydroklorid. Det används i läkemedelsindustrin som antiviralt och antiparkinsonläkemedel.
Löslighet
Lösligt i organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Använd endast i ett dragskåp för kemikalier. Håll borta från antändningskällor. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Adamantanamine |
| Smältpunkt | ∼200°C (sublimation) |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 151.25 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.