Läs mer
1-Adamantanamine, 98%
Produktkod. 15423867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423867 100 g 100g
15403867 5 g 5g
15413867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30076.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-94-5 | C10H17N | 151.253 g/mol
1-Adamantanamin fungerar som en katalysator i enantioselektiv strecker-reaktion av fosfinoyliminer. Det är också användbart för att göra adamantanderivat, dvs amantadinhydroklorid. Det används i läkemedelsindustrin som antiviralt och antiparkinsonläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Adamantanamin fungerar som en katalysator i enantioselektiv strecker-reaktion av fosfinoyliminer. Det är också användbart för att göra adamantanderivat, dvs amantadinhydroklorid. Det används i läkemedelsindustrin som antiviralt och antiparkinsonläkemedel.
Löslighet
Lösligt i organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Använd endast i ett dragskåp för kemikalier. Håll borta från antändningskällor. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-94-5
Molekylformel C10H17N
Molekylvikt (g/mol) 151.253
MDL-nummer MFCD00074732
InChI-nyckel DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel
PubChem CID 2130
ChEBI CHEBI:2618
IUPAC-namn adamantan-1-amin
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantanamine
Smältpunkt ∼200°C (sublimation)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 151.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.