Läs mer
1-Adamantanaminhydroklorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10571781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10571781
Brand: Thermo Scientific Acros 151671000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 665-66-7 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Adamantanaminhydroklorid används vid profylaktisk eller symptomatisk behandling av influensa A. Det används också som ett antiparkinsonmedel, för att behandla extra pyramidala reaktioner och för postherpetisk neuralgi. Det används också som en NMDA-receptorantagoinst.
Löslighet
Löslig i vatten (50 mg/ml), etanol (38 mg/ml vid 25 °C), kloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml vid 25 °C) och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 665-66-7
Molekylformel C10H18ClN
Molekylvikt (g/mol) 187.71
MDL-nummer MFCD00074723
InChI-nyckel WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC-namn adamantan-1-amin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantanamine hydrochloride
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99
CAS Max % 100
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 368
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Formel vikt 187.71
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Adamantanamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.