1-Adamantanaminhydroklorid används vid profylaktisk eller symptomatisk behandling av influensa A. Det används också som ett antiparkinsonmedel, för att behandla extra pyramidala reaktioner och för postherpetisk neuralgi. Det används också som en NMDA-receptorantagoinst.
Löslighet
Löslig i vatten (50 mg/ml), etanol (38 mg/ml vid 25 °C), kloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml vid 25 °C) och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Adamantanamine hydrochloride |
| Namnnotering | 99+% |
| CAS Min % | 99 |
| CAS Max % | 100 |
| Smältpunkt | >300,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Adamantanamine hydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.