Läs mer
1-Adamantanättiksyra, 98+%
Produktkod. 11398565
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398565 5 g 5g
11388565 1 g 1g
11308575 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12029.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 4942-47-6 | C12H17O2 | 193,27 g/mol
1-Adamantaneättiksyra används som ett acyleringsmedel för att bestämma farmakologiska egenskaper hos tio nya analoger av bradykinin (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) som modifierades i den N-terminala delen av molekylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Adamantaneättiksyra används som ett acyleringsmedel för att bestämma farmakologiska egenskaper
hos tio nya analoger av bradykinin (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) som modifierades i den N-terminala delen av molekylen.
Löslighet Löslighet
i metanol - nästan genomskinlig
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4942-47-6
Molekylformel C12H17O2
Molekylvikt (g/mol) 193.27
MDL-nummer MFCD00074728
InChI-nyckel AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
IUPAC-namn 2-(1-adamantyl)ättiksyra
LEDER [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantaneacetic acid
Smältpunkt 136 °C till 138 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 641412
Formel vikt 194.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.