Läs mer
1-Adamantaneammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 665-66-7 |
| Smältpunkt | 360°C |
| MDL-nummer | MFCD00074723 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, 1-Adamantaneammonium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.71 |
| Kvalitet | Research |