missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Adamantanecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Adamantanecarboxamide |
| CAS | 5511-18-2 |
| Molekylformel | C11 H17 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxamide, 1-Adamantanecarboxamide (6CI,8CI), Adamantan-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H2,12,13)/t7-,8+,9-,11- |
| LEDER | NC(=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | adamantane-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.26 |
| Formel vikt | 179.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?