Läs mer
1-Adamantanecarboxylic acid chloride, 97%
Produktkod. 10081840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10081840 25 g Glasflaska 25g
10754081 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10081840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152480250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2094-72-6
Molekylformel C11H15ClO
Molekylvikt (g/mol) 198.69
MDL-nummer MFCD00074724
InChI-nyckel MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
PubChem CID 98915
IUPAC-namn adamantan-1-karbonylklorid
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48.0°C to 52.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Fieser 02,15
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose
Formel vikt 198.69
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.