Läs mer
1-Adamantankarboxylsyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 711-01-3 |
| Molekylformel | C12 H18 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-14-11(13)12-5-8-2-9(6-12)4-10(3-8)7-12/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,12- |
| LEDER | COC(=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | Metyladamantan-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vikt | 194.1307 |