Läs mer
1 - Adamantanetanol, 98 %
Produktkod. 11317346
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317346 5 g 5g
11307346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09318.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 6240-11-5 | C12H22O2 | 198,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6240-11-5
MDL-nummer MFCD00074756
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Adamantaneethanol
Smältpunkt 73 °C till 75 °C
Molekylformel C12H20O
Kvantitet 5 g
Beilstein 1855382
Synonym 1-adamantaneethanol, 2-adamantan-1-yl ethanol, 2-1-adamantyl ethanol, 1-admantaneethanol, 1-adamantane ethanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decaneethanol 9ci, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane-1-ethanol, 2-tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-yl ethanol, 2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl ethanol, 2-adamantan-1-ylethanol
InChI-nyckel ZBIDZPHRNBZTLT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CCO
IUPAC-namn 2-(1-adamantyl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 180.29
PubChem CID 110810
Formel vikt 180.29
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.