Läs mer
1-Adamantanemethanol, 98%
Produktkod. 11470298
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470298 5 g 5g
11460298 1 g 1g
11480298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23831.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 770-71-8 | C11H18O | 166.264 g/mol
1-Adamantanmetanol användes vid syntesen av axiellt disubstituerade kisel(IV)ftalocyaniner. Det används som ett reagens vid syntesen av adamantan- och noradamantanbaserade histon-deacetylas (HDAC)-hämmare för behandling av cancer. Det används också som ett reagens i syntesen av (1-adamantyl)metylglycidyleter, en mångsidig byggsten för levande polymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Adamantanmetanol användes vid syntes av axiellt disubstituerade kisel(IV)ftalocyaniner. Det används som ett reagens vid syntesen av adamantan- och noradamantanbaserade histon-deacetylas (HDAC)-hämmare för behandling av cancer. Det används också som ett reagens i syntesen av (1-adamantyl)metylglycidyleter, en mångsidig byggsten för levande polymerisation.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslighet i metanol (nästan transparens).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 770-71-8
Molekylformel C11H18O
Molekylvikt (g/mol) 166.264
MDL-nummer MFCD00074751
InChI-nyckel MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
IUPAC-namn 1-adamantylmetanol
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantanemethanol
Smältpunkt 115°C to 118°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1853339
Löslighetsinformation Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency).
Formel vikt 166.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.