Läs mer
1-Adamantanemetanol, TRC
Produktkod. 30308978
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30308978 25 g
1 options
Produktkod. 30308978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA20812525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantanemethanol
CAS 770-71-8
Molekylformel C11H18O
Kvantitet 25 g
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol, (Adamantan-1-yl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-Adamantylcarbinol, 1-Adamantylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)adamantane
InChI formel InChI=1S/C11H18O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10,12H,1-7H2
LEDER OCC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
IUPAC-namn 1-adamantylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 166.26
Formel vikt 166.1358