Läs mer
1-Adamantanol, 99%
Produktkod. 11459532
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459532 10 g 10g
11469532 50 g 50g
11479532 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459532 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10209.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-95-6 | C10H16O | 152.237 g/mol
1-Adamantanol användes vid framställningen av 1,3-adamantandiol. Det används vid tillverkning av syntetiska adamantanderivat och adapalen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Adamantanol användes vid framställningen av 1,3-adamantandiol. Det används vid tillverkning av syntetiska adamantanderivat och adapalen.
Löslighet
Löslig i etanol, metanol och dietyleter. Delvis blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-95-6
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.237
MDL-nummer MFCD00074729
InChI-nyckel VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
PubChem CID 64152
IUPAC-namn adamantan-1-ol
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantanol
Smältpunkt ∼245°C (sublimation)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1903952
Löslighetsinformation Soluble in ethanol ,methanol,and diethyl ether. Partly miscible in water.
Formel vikt 152.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.