Läs mer
1-Adamantanol, 99%
Produktkod. 10485165 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10485165 100 g Glasflaska 100g
10397660 5 g Glasflaska 5g
10193250 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10485165 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157101000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-95-6 | C10H16O | 152.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-95-6
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
MDL-nummer MFCD00074729
InChI-nyckel VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
PubChem CID 64152
IUPAC-namn adamantan-1-ol
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >240.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,methylene,chloride and acetone
Formel vikt 152.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.