Läs mer
1-Adamantylbromid, TRC
Produktkod. 30134356
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134356 10 g
17938444 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA20850010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-90-1
Molekylformel C10 H15 Br
Molekylvikt (g/mol) 215.13
Synonym 1-Bromo-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Bromoadamantane, 1-Bromoadamantane, NSC 527914
IUPAC-namn 1-bromoadamantane
LEDER C12(Br)CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantyl Bromide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Formel vikt 214.0357