Läs mer
1-Adamantylisocyanat, 98 %
Produktkod. 10452841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10452841 5 g Glasflaska 5g
10607114 1 g Glasflaska 1g
10531364 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10452841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314360050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 4411-25-0 | C11H15NO | 177,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4411-25-0
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.25
MDL-nummer MFCD00134405
InChI-nyckel VBHCPGFCIQDXGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl isocyanate, 1-isocyanato-adamantane, 1-isocyantoadamantane, 1-adamantylisocyanate, adamantanisocyanate, adamantyl isocyanate, pubchem8848, 1-adamantyl-isocyanate, 1-adamantanyl isocyanate, adamantane, 1-isocyanato
PubChem CID 2059995
IUPAC-namn 1-isocyanatoadamantan
LEDER O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantyl isocyanate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 144,0 °C till 146,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 177.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.