Läs mer
1-Adamantylisocyanat, TRC
Produktkod. 30315631
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30315631 50 mg
1 options
Produktkod. 30315631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA22023350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantyl Isocyanate
CAS 4411-25-0
Molekylformel C11H15NO
Kvantitet 50 mg
Synonym 1-Isocyanatotricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantane Isocyanate, 1-Adamantanyl Isocyanate, 1-Isocyanatoadamantane, Adamantyl Isocyanate
InChI formel InChI=1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2
LEDER O=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC-namn 1-isocyanatoadamantane
Molekylvikt (g/mol) 177.24
Formel vikt 177.1154