Läs mer
1-Adamantyl methyl ketone, 99%
Produktkod. 15452278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452278 5 g 5g
15442278 1 g 1g
15462278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55889.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1660-04-4 | C12H18O | 178.28 g/mol
1-Adamantyl metylketon, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Adamantyl metylketon, används som ett viktigt
råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol - mycket svag grumlighet. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under normala temperaturer och tryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660-04-4
Molekylformel C12H18O
Molekylvikt (g/mol) 178.28
MDL-nummer MFCD00074739
InChI-nyckel DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
PubChem CID 123126
IUPAC-namn 1-(1-adamantyl)etanon
LEDER CC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantyl methyl ketone
Smältpunkt 53°C to 55°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol- very faint turbidity. Insoluble in water.
Formel vikt 178.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.