Läs mer
1-Adamantyl methyl ketone, 99%
Produktkod. 10408730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10408730 25 g Glasflaska 25g
10276020 1 g Glasflaska 1g
10246070 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10408730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164740250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1660-04-4 | C12H18O | 178.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660-04-4
Molekylformel C12H18O
Molekylvikt (g/mol) 178.28
MDL-nummer MFCD00074739
InChI-nyckel DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
PubChem CID 123126
IUPAC-namn 1-(1-adamantyl)etanon
LEDER CC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantyl methyl ketone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 53°C to 55°C
Färg Vitt
Flampunkt 108°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 178.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.