Läs mer
1-Adamantylcarboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Adamantylcarboxaldehyde |
| CAS | 2094-74-8 |
| Molekylformel | C11H16O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxaldehyde, 1-Adamantanecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h7-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11? |
| LEDER | O=C([H])C1(C[C@@H]2C3)C[C@H](C2)C[C@H]3C1 |
| IUPAC-namn | (3r,5r,7r)-adamantane-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.24 |
| Formel vikt | 164.12 |