Läs mer
1-Adamantylzinkbromid, 0,5M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485355
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485355 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15485355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58408.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 312624-15-0 | C10H15BrZn | 280.514 g/mol
1-Adamantylzinkbromid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Adamantylzinkbromid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och värme. Förvara under torr inert gas. Sto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Adamantylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 312624-15-0
Densitet 0.97
Molekylformel C10H15BrZn
MDL-nummer MFCD00671988
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 1-adamantylzinc bromide, 1-adamantylzinc bromide solution, adamantan-1-yl bromo zinc, 1-adamantylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, bromo 3r,5s,7s-adamantan-1-yl zinc, 1-adamantylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1-adamantylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel PTWVHBHYYPLVCD-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1C2CC3CC1C[C-](C2)C3.[Zn+]Br
IUPAC-namn adamantan-1-ide;bromozinc(1+)
Molekylvikt (g/mol) 280.514
PubChem CID 5141693
Formel vikt 280.51
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.