missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylxanthine Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Allyl-3,7-dimethyl-8-p-sulfophenylxanthine, Sodium Salt |
| CAS | 149981-25-9 |
| Molekylformel | C16 H15 N4 O5 S . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Allyl-3,7-Dimethyl-8-P-Sulfophenylxanthine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O5S.Na/c1-4-9-20-15(21)12-14(19(3)16(20)22)17-13(18(12)2)10-5-7-11(8-6-10)26(23,24)25;/h4-8H,1,9H2,2-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CN1C(=O)N(CC=C)C(=O)c2c1nc(c3ccc(cc3)S(=O)(=O)[O-])n2C |
| IUPAC-namn | sodium;4-(3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1-prop-2-enylpurin-8-yl)benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.37 |
| Formel vikt | 398.0661 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?