Läs mer
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride, 98%
Produktkod. 11461550
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461550 5 g 5g
11471550 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26952.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65039-10-3 | C7H11ClN2 | 158.629 g/mol
1-Allyl-3-metylimidazoliumklorid används som en jonisk vätska såväl som icke-derivatiserande lösningsmedel för cellulosa. Den fungerar som mjukgörare för majsstärkelse och kan användas som en fast biopolymerelektrolyt. Vidare spelar det en viktig roll vid beredningen av reducerande socker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Allyl-3-metylimidazoliumklorid används som en jonisk vätska såväl som icke-derivatiserande lösningsmedel för cellulosa. Den fungerar som mjukgörare för majsstärkelse och kan användas som en fast biopolymerelektrolyt. Vidare spelar det en viktig roll vid beredningen av reducerande socker.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65039-10-3
Molekylformel C7H11ClN2
Molekylvikt (g/mol) 158.629
MDL-nummer MFCD07784450
InChI-nyckel QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-allyl-3-methylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium chloride, amim-cl, 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride, dsstox_cid_27904, dsstox_rid_82657, dsstox_gsid_47928, 1-methyl-3-allylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
PubChem CID 11321106
IUPAC-namn 1-metyl-3-prop-2-enylimidazol-l-ium;klorid
LEDER C[N+]1=CN(C=C1)CC=C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Smältpunkt 49°C to 51°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 158.63
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.