Läs mer
1-Allylcyclopropane-1-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Allylcyclopropane-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 923032-59-1 |
| Molekylformel | C6 H9 Cl O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9ClO2S/c1-2-3-6(4-5-6)10(7,8)9/h2H,1,3-5H2 |
| LEDER | ClS(=O)(=O)C1(CC=C)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-prop-2-enylcyclopropane-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.65 |
| Formel vikt | 180.0012 |