Läs mer
1 – Allylimidazol, 97 %
Produktkod. 11397516
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397516 50 g 50g
11387516 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11053.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 31410-01-2 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
1-Allylimidazol, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Allylimidazol, används som en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31410-01-2
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00037894
InChI-nyckel XLXCHZCQTCBUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-allylimidazole, 1-allyl-1h-imidazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl imidazole, imidazole, 1-allyl, n-allylimidazole, 1-allyl imidazole, acmc-1cr2q, 1-allyl-1h-imidazole #
PubChem CID 35794
IUPAC-namn 1-prop-2-enylimidazol
LEDER C=CCN1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Allylimidazole
Densitet 1.003
Kokpunkt 212 °C till 213 °C
Flampunkt 101 °C (213 °F)
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 605953
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.