missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(Allyloxy)-2-propanol, TRC

Produktkod. 30416399
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416399 100 mg
30422564 500 mg
30410777 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30416399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP565255100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21460-36-6
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Synonym 1-(2-propen-1-yloxy)-2-Propanol, (9CI)1-(2-propenyloxy)-2-Propanol, (8CI)1-(allyloxy)-2-Propanol, 1-(2-Propen-1-yloxy)-2-propanol, 1-Allyloxypropane-2-ol, 2-(Allyloxy)-1-methylethanol, Allyl 2-hydroxypropyl ether
IUPAC-namn 1-prop-2-enoxypropan-2-ol
LEDER CC(O)COCC=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(Allyloxy)-2-propanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3
Formel vikt 116.0837
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.