Läs mer
1-Alpha-Methyl Dapagliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClO7/c1-3-29-16-7-4-13(5-8-16)10-14-11-15(6-9-17(14)23)22(28-2)21(27)20(26)19(25)18(12-24)30-22/h4-9,11,18-21,24-27H,3,10,12H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 438.1445 |
| Procent renhet | >95% |