missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Amino-1-cyanamido-2,2-dicyanoethylene Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-1-cyanamido-2,2-dicyanoethylene Sodium Salt |
| CAS | 19450-38-5 |
| Molekylformel | C5H2N5Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(1-Amino-2,2-dicyanoethenyl)-cyanamide Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2N5.Na/c6-1-4(2-7)5(9)10-3-8;/h9H2;/q-1;+1 |
| LEDER | N#CN([Na])/C(N)=C(C#N)\C#N |
| IUPAC-namn | [(1-amino-2,2-dicyanoethenyl)-cyanoamino]sodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.09 |
| Formel vikt | 155.0208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?