Läs mer
1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 97%
Produktkod. 10487660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10487660 5 g Glasflaska 5g
10705361 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10487660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103470050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-52-8
MDL-nummer MFCD00001381
InChI-nyckel NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
PubChem CID 2901
ChEBI CHEBI:40547
IUPAC-namn 1-aminocyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 320°C to 322°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H11NO2
Linjär formel H2NC5H8CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 14, I, 526
Merck Index 15, 2727
Löslighetsinformation Solubility in water: ca 5g/100mL
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Flakes or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.