Läs mer
1-Amino-1-cyklopentankarboxylsyra, 97 %
Produktkod. 10705361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10705361 10 g Glasflaska 10g
10487660 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10705361 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103470100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129,159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52-52-8
MDL-nummer MFCD00001381
InChI-nyckel NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
PubChem CID 2901
ChEBI CHEBI:40547
IUPAC-namn 1-aminocyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H11NO2
Linjär formel H2NC5H8CO2H
Kvantitet 10 g
Beilstein 14, I, 526
Merck Index 15, 2727
Molekylvikt (g/mol) 129.159
Formel vikt 129.16
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristallina flingor eller pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.