missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 78388-61-1 |
| Molekylformel | C7 H13 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, methyl ester, 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, Cycloleucine methyl ester, Methyl 1-amino-1-cyclopentanecarboxylate, Methyl 1-aminocyclopentanecarboxylate, NSC 26981, 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-6(9)7(8)4-2-3-5-7/h2-5,8H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1(N)CCCC1 |
| IUPAC-namn | methyl 1-aminocyclopentane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vikt | 143.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?