Läs mer
1-amino-1-cyklopentankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 52-52-8 |
| Molekylformel | C6 H11 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 1-Amino-1-carboxycyclopentane, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, 1-Azaniumylcyclopentane-1-carboxylate, ACPC, Cycloleucin, Cycloleucine, NSC 1026, NSC 112194, NSC 112195, NSC 112197, WR 14997 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9) |
| LEDER | NC1(CCCC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-aminocyklopentan-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vikt | 129.079 |