Läs mer
1-amino-1-cyklopentankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30324288
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324288 100 mg
1 options
Produktkod. 30324288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA603540100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic Acid
CAS 52-52-8
Molekylformel C6 H11 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 1-Amino-1-carboxycyclopentane, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, 1-Azaniumylcyclopentane-1-carboxylate, ACPC, Cycloleucin, Cycloleucine, NSC 1026, NSC 112194, NSC 112195, NSC 112197, WR 14997
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
LEDER NC1(CCCC1)C(=O)O
IUPAC-namn 1-aminocyklopentan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Formel vikt 129.079