Läs mer
1-Amino-1-cyklopropankarbonitril hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11312349
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312349 1 g 1g
15447675 250 mg 250mg
11322349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11312349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27288.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 127946-77-4 | C4H7ClN2 | 118,564 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127946-77-4
Molekylformel C4H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 118.564
MDL-nummer MFCD04114063
InChI-nyckel PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832
PubChem CID 14586363
IUPAC-namn 1-aminocyklopropan-1-karbonitril;hydroklorid
LEDER C1CC1(C#N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Smältpunkt ∽220°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 118.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.