Läs mer
1-amino-1-cyklopropankarboxylsyra, 98 %
Beskrivning
1-Aminocyklopropan-1-karboxylsyra är en mellanprodukt i omvandlingen av metionin till eten under mognaden i äpplen. Den spelar också en viktig roll i biosyntesen av växthormonet etylen.1-Aminocyklopropan-1-karboxylsyra har visat sig blockera kramper och död som orsakas av NMDA-exponering, vilket avsevärt minskar anfallsinduktion och celldöd hos NMDA-behandlade hippocampusneuroner. 1-aminocyklopropan-1-karboxylsyra produceras endogent i tomater och andra högre växter som en produkt av verkan av 1-aminocyklopropan-1-karboxylsyrasyntas i biosyntesen av eten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Aminocyklopropan-1-karboxylsyra är en mellanprodukt i omvandlingen av metionin till eten under mognaden i äpplen. Den spelar också en viktig roll i biosyntesen av växthormonet etylen.1-Aminocyklopropan-1-karboxylsyra har visat sig blockera kramper och död som orsakas av NMDA-exponering, vilket avsevärt minskar anfallsinduktion och celldöd hos NMDA-behandlade hippocampusneuroner. 1-aminocyklopropan-1-karboxylsyra produceras endogent i tomater och andra högre växter som en produkt av verkan av 1-aminocyklopropan-1-karboxylsyrasyntas i biosyntesen av eten.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid |
| Smältpunkt | 229 °C till 231 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 250 mg |
| Beilstein | 2076413 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 101.11 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.