Läs mer
1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride |
| CAS | 39002-30-7 |
| Molekylformel | C6 H13 N O5 . H Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | D-Isoglucosamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (3S,4R,5R)-1-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexan-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.632 |
| Formel vikt | 215.056 |