Läs mer
1-Amino-1-deoxy-D-ribitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-1-deoxy-D-ribitol |
| CAS | 527-47-9 |
| Molekylformel | C5H13NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-1-Amino-1-deoxyribitol, D-Ribamine, D-Ribitylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO4/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-5,7-10H,1-2,6H2/t3-,4+,5-/m0/s1 |
| LEDER | NC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S)-5-aminopentane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0845 |