Läs mer
1-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Produktkod. 30050928
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050928 25 mg
1 options
Produktkod. 30050928 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0235.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
CAS 126916-76-5
Analyt- eller komponentnamn alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 F2 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym alpha-(Aminomethyl)-alpha-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
InChI formel InChI=1S/C11H12F2N4O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,4-14)5-17-7-15-6-16-17/h1-3,6-7,18H,4-5,14H2
LEDER NCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn 1-amino-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 254.0979 g/mol