missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Amino-2,4-dibromo-anthraquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-2,4-dibromo-anthraquinone |
| CAS | 81-49-2 |
| Molekylformel | C14H7Br2NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | NSC 3529, 1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthracenedione, 1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone, 1-Amino-2,4-dibromoanthraquinone, 2,4-Dibromo-1-anthraquinonylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7Br2NO2/c15-8-5-9(16)12(17)11-10(8)13(18)6-3-1-2-4-7(6)14(11)19/h1-5H,17H2 |
| LEDER | C1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=C(C(=CC(=C3C2=O)Br)Br)N |
| IUPAC-namn | 1-amino-2,4-dibromoanthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.02 |
| Formel vikt | 378.8844 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?