Läs mer
1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride |
| CAS | 31529-47-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H12 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Indapamide Imp. C (EP), 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, monohydrochloride (9CI), Indoline, 1-amino-2-methyl-, monohydrochloride (8CI), 1-Amino-2-methylindoline Monohydrochloride, 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine monohydrochloride, Indapamide Related Compound B as Hydrochloride, Indapamide Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC1Cc2ccccc2N1N |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2,3-dihydroindol-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |