missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Amino-2-Methylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-2-Methylnaphthalene |
| CAS | 2246-44-8 |
| Molekylformel | C11H11N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Methyl-1-naphthalenamine, 1-Amino-2-methylnaphthalene, 2-Methyl-1-aminonaphthalene, 2-Methyl-1-naphthylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,12H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2ccccc2c1N |
| IUPAC-namn | 2-methylnaphthalen-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vikt | 157.0891 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?