Läs mer
1-amino-2-naftol-4-sulfonsyra, TRC
Produktkod. 30322151
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30322151 100 mg
1 options
Produktkod. 30322151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA619008100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic Acid
CAS 116-63-2
Molekylformel C10H9NO4S
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
LEDER Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-amino-3-hydroxynaftalen-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 239.25
Formel vikt 239.0252