Läs mer
1-amino-2-naftol-4-sulfonsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic Acid |
| CAS | 116-63-2 |
| Molekylformel | C10H9NO4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15) |
| LEDER | Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-hydroxynaftalen-1-sulfonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.25 |
| Formel vikt | 239.0252 |